Läs mer
Imatinib hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134222
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134222 1 g
30133903 500 mg
30009235 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2679801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 862366-25-4
Molekylformel C29 H31 N7 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 530.06
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-[[4-Methyl-1-piperazinyl]methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide hydrochloride, 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide hydrochloride, Genfatinib hydrochloride, Imatinib hydrochloride
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]-N-[4-metyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]fenyl]bensamid; hydroklorid
LEDER O=C(C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C)C=C1)NC3=CC=C(C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3)C.[xHCl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imatinib Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O.ClH/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H
Formel vikt 529.2357