Läs mer
Imatinib mesilat, Mikromol™
Produktkod. 18040430
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18040430 250 mg
1 options
Produktkod. 18040430 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3566.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Imatinib mesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imatinib mesilate
CAS 220127-57-1
Analyt- eller komponentnamn Imatinib mesilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C29 H31 N7 O . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, methanesulfonate (1:1), Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 1-Methyl-4-(4-((4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)carbamoyl)benzyl)piperazine methanesulfonate, CGP 57148B, Gleevac, Gleevec, Glivec, Imatinib mesilate, Imatinib mesylate, Mitinab, STI 571
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
LEDER CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn metansulfonsyra; 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]-N-[4-metyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]fenyl]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 589.71
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 589,2471 g/mol