Läs mer
Imatinib Meta-methyl-piperazine Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imatinib meta-Methyl-piperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-8-9-25(18-27(21)34-29-31-12-10-26(33-29)24-7-4-11-30-19-24)32-28(37)23-6-3-5-22(17-23)20-36-15-13-35(2)14-16-36/h3-12,17-19H,13-16,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| Formel vikt | 493.259 |
| Procent renhet | >95% |