Läs mer
Imatinib, Mikromol™
Produktkod. 18031580
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18031580 100 mg
1 options
Produktkod. 18031580 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1196.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Imatinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imatinib
CAS 152459-95-5
Analyt- eller komponentnamn Imatinib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C29 H31 N7 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, CGP 57148, Genfatinib, Imatinib, Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
LEDER CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]-N-[4-metyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]fenyl]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 493.6
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 493,259 g/mol