Läs mer
Imatinib N1,N4-dioxid, Mikromol™
Beskrivning
Imatinib N1,N4-dioxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imatinib N1,N4-dioxide |
| CAS | 571186-93-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Imatinib N1,N4-dioxide |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C29 H31 N7 O3 |
| Synonym | 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Imatinib (Piperidine)-N,N-dioxide, Imatinib N1,N4-Dioxide, Benzamide, 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O3/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36(39)16-14-35(2,38)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| LEDER | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(C[N+]3([O-])CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-metyl-1,4-dioxidopiperazin-1,4-diium-1-yl)metyl]-N-[4-metyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]fenyl]bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 525.6 |
| Visa mer |