missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imatinib (Piperazine)-4-oxide, TRC

Produktkod. 30403065
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403065 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30403065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI26800025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imatinib (Piperidine)-N-oxide
CAS 571186-91-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C29 H31 N7 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-4-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, CGP 71422, Imatinib (piperidine)-N-oxide
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O2/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-35-14-16-36(2,38)17-15-35/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
LEDER Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
IUPAC-namn 4-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 509.6
Formel vikt 509.2539
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.