missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Imazalil-d5 Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazalil-d5 Sulfate |
| CAS | 1398065-92-3 |
| Molekylformel | C14 D5 H9 Cl2 N2 O . H2 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enoxy)ethyl]imidazole sulfuric acid, Imazalil-d5 Sulfate, Imazalil-D5 (2-propenyl-D5) Sulfate, (±)-Imazalil-d5 Sulfate (allyloxy-d5), Enilconazole-D5 (allyloxy-D5) Sulfate, Enilconazole-d5 Sulfate, Chloramizol-d5 sulfate, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy-1,1,2,3,3-d5)ethyl]-1H-imidazole sulfate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14Cl2N2O.H2O4S/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16;1-5(2,3)4/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2;(H2,1,2,3,4)/i1D2,2D,7D2; |
| LEDER | [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl)[2H].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enoxy)ethyl]imidazole;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.289 |
| Formel vikt | 399.047 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?