Läs mer
Imazalil, MedChemExpress
Beskrivning
Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazalil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 35554-44-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14Cl2N2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Enilconazole |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.50 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (67.30 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |