Läs mer
Imazalil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazalil |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2 |
| Formel vikt | 296.0483 |