Läs mer
Imazamethabenz-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazamethabenz-methyl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20) |
| Formel vikt | 576.2948 |