Läs mer
Imazamox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazamox |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21) |
| Formel vikt | 305.1376 |
| Procent renhet | >95% |