Läs mer
Imazapic, MedChemExpress
Beskrivning
Imazapic is a selective herbicide for both the preand post-emergent control of some annual and perennial grasses and some broadleaf weeds
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazapic |
| CAS | 104098-48-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17N3O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (363.24 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C)=CN=C1C2=NC(C(C)C)(C)C(N2)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.3 |
| Formel vikt | 275.3 |
| Visa mer |