Läs mer
Imazethapyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazethapyr |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21) |
| Formel vikt | 289.1426 |