Läs mer
IMD 0354, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxy-benzamide |
| CAS | 978-62-1 |
| Molekylformel | C15H8ClF6NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | IMD 0354, 5-Chloro-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-3',5'-salicyloxylidide N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25) |
| LEDER | Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.67 |