Läs mer
IMD 0354, TRC
Produktkod. 30403086
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30403086 25 mg
1 options
Produktkod. 30403086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI26865025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxy-benzamide
CAS 978-62-1
Molekylformel C15H8ClF6NO2
Kvantitet 25 mg
Synonym IMD 0354, 5-Chloro-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-3',5'-salicyloxylidide N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 383.67