Läs mer
IMD-0560, MedChemExpress
Produktkod. 16474048
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474048 10 mg
16461059 1 mg
16430407 50 mg
16415036 100 mg
16406757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16474048 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY105661
MedChemExpress IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IMD-0560
CAS 439144-66-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H8BrF6NO2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (116.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C=CC(Br)=C1)O)NC2=C(C=CC(C(F)(F)F)=C2)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 428.12
Formel vikt 428.12
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease