Beskrivning
Iscoves modifierade Dulbecco's Medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ IMDM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, med kaliumnitrat som ersätter järnnitrat.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ IMDM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ IMDM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12440-053). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
IMDM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver IMDM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). IMDM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,024 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, med kaliumnitrat som ersätter järnnitrat.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ IMDM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ IMDM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12440-053). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
IMDM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver IMDM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). IMDM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,024 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | IMDM Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Ingaα± -Tioglycerol, Utan 2-merkaptoetanol |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 6,9 till 7,3 |
| Regulatorisk status | Användning av in-vitrodiagnostik |
| Visa mer |