Läs mer
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075983
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504456
Brand: Gibco™ 31980022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
IMDM, GlutaMAX™ Tillägg
Iscoves modifierade Dulbecco's Medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ IMDM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, med kaliumnitrat som ersätter järnnitrat. Gibco™ IMDM med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ IMDM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ IMDM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
IMDM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver IMDM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). IMDM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,024 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Iscoves modifierade Dulbeccos medium
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Ingaα± -Tioglycerol, Utan 2-merkaptoetanol
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,9 till 7,3
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Iscoves modifierade Dulbeccos medium, 500 ml, flytande, 1 x koncentration, 6,9 till 7,3 pH, med Glutamax™ , Fenolröd, natriumpyruvat, 12 månaders hållbarhet, 270 till 310 mOsm/kg osmolalitet, för cellodling från däggdjur