Läs mer
Gibco™ IMDM, pulver
Produktkod. 11514496 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514496 10 l 10 L
10184932 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514496 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 42200030
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
IMDM, pulver
Iscoves modifierade Dulbecco's Medium (IMDM) är väl lämpad för snabbt förökande cellkulturer med hög densitet, inklusive Jurkat-, COS-7- och makrofagceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ IMDM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
IMDM, en modifiering av Dulbeccos Modified Eagle Medium, innehåller selen samt ytterligare aminosyror och vitaminer. Dessutom saknar detta unika medium järn, med kaliumnitrat som ersätter järnnitrat.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ IMDM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ IMDM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
IMDM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver IMDM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). IMDM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,024 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid beredningstillfället.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Iscoves modifierade Dulbeccos medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Ingaα± -Tioglycerol, Utan 2-merkaptoetanol
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 4,4 till 4,8
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Iscoves modifierade Dulbeccos medium, 10L, pulver, 4,4 till 4,8 pH, med L-glutamin, fenolrött, natriumpyruvat, 36 månaders hållbarhet, 215 till 245 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur