Läs mer
Imeglimin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Imeglimin hydrochloride (EMD 387008) is an oral glucose-lowering agent. Imeglimin also reduces reactive oxygen species (ROS) production, increases mitochondrial DNA and improves mitochondrial function.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imeglimin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 775351-61-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H14ClN5 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | EMD 387008 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (260.88 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |