Läs mer
Imepitoin, MedChemExpress
Beskrivning
Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imepitoin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 188116-07-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H14ClN3O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | AWD 131-138 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |