Läs mer
Imetit dihydrobromid, 98 %
Produktkod. 15464749
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464749 50 mg 50mg
15444749 25 mg 25mg
15454749 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15464749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62346.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
En extremt potent, högaffinitetsagonist vid H3- och H4-receptorer | CAS: 32385-58-3 | C6H12Br2N4S | 332,06 g/mol
En extremt potent agonist med hög affinitet för H3- och H4-receptorer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32385-58-3
Molekylformel C6H12Br2N4S
Molekylvikt (g/mol) 332.06
MDL-nummer MFCD00153816
InChI-nyckel DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromide
PubChem CID 11957573
ChEBI CHEBI:64151
IUPAC-namn 2-(lH-imidazol-5-yl)etylkarbamimidotioat;dihydrobromid
LEDER Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imetit dihydrobromide
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, praktiskt taget olöslig i aceton /n
Formel vikt 332.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.