Beskrivning
Velp Scientifica™ Imhoff Cone för användning med FCS och JLT-serien flockulatorer.
- Transparent för synbarhet
- Finns i glas eller plast
- Finns i graderad
- För användning med flockulatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 3.4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (utrustning) | FCS, JLT |
| För användning med (applikation) | For use with flocculators to measure sedimentation and evaluate solid content in liquid samples |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | Imhoff Cone |
| Typ | Imhoff kon |
| Material | Plast |