Beskrivning
Velp Scientifica™ Imhoff Cone för användning med FCS och JLT-serien flockulatorer.
- Transparent för synbarhet
- Finns i glas eller plast
- Finns i graderad
- För användning med flockulatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (utrustning) | FCS, JLT |
| Material | Glas |