Läs mer
Velp Scientifica™ Imhoff kon
Produktkod. p-8015053 Handla allt Velp Produkter
Change view
Material:
Glas
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
15379624 Glas Varje
15369624 Plast Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15379624 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00001003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ Imhoff Cone för användning med FCS och JLT-serien flockulatorer.
  • Transparent för synbarhet
  • Finns i glas eller plast
  • Finns i graderad
  • För användning med flockulatorer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (utrustning) FCS, JLT
Material Glas