Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Imhoff sedimentationskon
Produktkod. 10603822
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10603822 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10603822 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05670003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 SEK
    1618.26 SEK / Paket med 1
    Save 296.74 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Sedimentationskon enl. till Imhoff utan kran
  • Sedimentationskon enl. enligt DIN 12672
  • Skala: upp till 1000 ml
  • Ringmärke: vid 1000 ml
  • Underavdelningar:
    • 0,1 mL (0-2 mL)
    • 0,5 mL (2-10 mL)
    • 1 mL (10-40 mL)
    • 2 mL (20-100 mL)
    • 50 mL (100-1000 mL)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN 12672
Graderad Ja
Kvantitet 1
Kran Ingår ej