Läs mer
Hirschmann™ Imhoff sedimentationskon
Produktkod. 13158139
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13158139 1000 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 13158139 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 7720193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1711.50 SEK
    1606.95 SEK / Paket med 3
    Save 104.55 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Okrossbar, transparent sedimentationskon enl. till Imhoff
  • SAN
  • Imhoff typ
  • Genomskinlig
  • Okrossbar
  • Gjuten examen
  • Skruvlock vid typ för tömning
Specifikationer
Beskrivning Sedimentationskon, enl. till Imhoff
Volym (metrisk) 1000 ml
Graderad Förhöjd skala
Material SAN
Antal per förpackning 3