Läs mer
Imidacloprid-3-hydroxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid-3-hydroxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN5O3/c10-8-7(16)3-6(4-12-8)5-14-2-1-11-9(14)13-15(17)18/h3-4,16H,1-2,5H2,(H,11,13) |
| Formel vikt | 271.0472 |
| Procent renhet | >95% |