Läs mer
Imidaclorid-d4 (imidazolidin-4,4,5,5-d4), CDN
Produktkod. 30313123
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313123 0.01 g
30312174 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313123 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74560.01G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Molekylformel C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym 1 H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
InChI formel InChI=1 S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5 H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
LEDER [2 H]C1([2 H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn (NE)-N-[1-[(6-kloropyriridin-3-yl)metyl]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-yliden]nitramid
Molekylvikt (g/mol) 259.69
Formel vikt 259,0774 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet