Läs mer
Imidacloprid-d4, TRC
Produktkod. 30400269
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30400269 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI27499225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
LEDER [2H]C1([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
IUPAC-namn (NE)-N-[1-[(6-kloropyriridin-3-yl)metyl]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-yliden]nitramid
Molekylvikt (g/mol) 259.69
Formel vikt 259.0774