Läs mer
Imidacloprid-guanidine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319934
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319934 1 ml
1 options
Produktkod. 30319934 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14283715WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidacloprid-guanidine hydrochloride
CAS 127202-53-3
Analyt- eller komponentnamn Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 Cl N4 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
LEDER Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC-namn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-amine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 247.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 246.0439 g/mol