Läs mer
Imidacloprid, MedChemExpress
Beskrivning
Imidacloprid is an effective and widely used neonicotinoid pesticide to control pests of cereals, vegetables, tea and cotton.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid |
| CAS | 138261-41-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H10ClN5O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (391.14 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=[N+](/N=C1NCCN\1CC2=CC=C(Cl)N=C2)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.66 |
| Formel vikt | 255.66 |
| Visa mer |