Läs mer
Imidacloprid-olefin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318546
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318546 1 ml
1 options
Produktkod. 30318546 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14283760AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidacloprid-olefin
CAS 115086-54-9
Analyt- eller komponentnamn Imidacloprid-olefin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H10 Cl N5 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, NTN 33893-olefin, NTN 35884
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5,11,13H,6H2
LEDER [O-][N+](=O)NC1=[N](Cc2ccc(Cl)nc2)C=CN1
IUPAC-namn N-[3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1H-imidazol-2-yl]nitramide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 254.65
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 254.0445 g/mol