Läs mer
Imidacloprid-olefin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid-olefin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5H,6H2,(H,11,13) |
| Formel vikt | 253.0367 |
| Procent renhet | >95% |