Läs mer
Imidacloprid-urea 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313934
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313934 1 ml
1 options
Produktkod. 30313934 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14283780AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidacloprid-urea
CAS 120868-66-8
Analyt- eller komponentnamn Imidacloprid-urea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H10 Cl N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
LEDER Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1
IUPAC-namn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 211.65
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 211.0512 g/mol