Läs mer
Imidacloprid-urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid-urea |
| CAS | 120868-66-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H10 Cl N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidinone, Imidacloprid-urea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14) |
| LEDER | Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1 |
| IUPAC-namn | 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.65 |
| Visa mer |