Läs mer
Imidacloprid-urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidacloprid-urea |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14) |
| Formel vikt | 211.0512 |
| Procent renhet | >95% |