Läs mer
Imidaclothiz, TRC
Produktkod. 30398053
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30398053 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30398053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2750002.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Imidaclothiz
CAS 105843-36-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H8 Cl N5 O2 S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-, Imidaclothiz
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN5O2S/c8-6-10-3-5(16-6)4-12-2-1-9-7(12)11-13(14)15/h3H,1-2,4H2,(H,9,11)
LEDER [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)s2
IUPAC-namn N-[1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
Molekylvikt (g/mol) 261.69
Formel vikt 261.0087
Procent renhet >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.