Läs mer
Imidaclothiz, TRC
Produktkod. 30398053
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30398053 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30398053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2750002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidaclothiz
CAS 105843-36-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H8 Cl N5 O2 S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-, Imidaclothiz
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN5O2S/c8-6-10-3-5(16-6)4-12-2-1-9-7(12)11-13(14)15/h3H,1-2,4H2,(H,9,11)
LEDER [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)s2
IUPAC-namn N-[1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
Molekylvikt (g/mol) 261.69
Formel vikt 261.0087