Läs mer
Imidapril-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30399454
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399454 10 mg
30396391 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI27504210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1356017-30-5
Molekylformel C20H25D3ClN3O6
Molekylvikt (g/mol) 444.92
Synonym (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-d3-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
LEDER C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidapril-d3 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1/i3D3;
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.