Läs mer
Imidapril hydroklorid, TRC
Produktkod. 30399347
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30399347 25 mg
1 options
Produktkod. 30399347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI27504025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidapril Hydrochloride
CAS 89396-94-1
Molekylformel C20 H27 N3 O6 . Cl H
Kvantitet 25 mg
Synonym (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(=O)O
IUPAC-namn (4S)-3-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1-metyl-2-oxoimidazolidin-4-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 441.91
Formel vikt 441.1667