missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imidapril hydroklorid, TRC

Produktkod. 30407779
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407779 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30407779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI275040100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imidapril Hydrochloride
CAS 89396-94-1
Molekylformel C20 H27 N3 O6 . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(=O)O
IUPAC-namn (4S)-3-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1-metyl-2-oxoimidazolidin-4-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 441.91
Formel vikt 441.1667
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.