missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imidaprilat-d3, TRC

Produktkod. 30138049
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138049 1 mg
17989339 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2750521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1356019-69-6
Molekylformel C18H20D3N3O6
Molekylvikt (g/mol) 380.41
Synonym (4S)-3-{(2S)-2-[N-((1S)-1-Carboxy-3-phenyl-d3-propyl)amino]propionyl}-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic Acid, Imidapril Diacid-d5;
LEDER C[C@@H](C(N1[C@@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imidaprilat-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N3O6/c1-11(15(22)21-14(17(25)26)10-20(2)18(21)27)19-13(16(23)24)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,19H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,13-,14+/m0/s1/i2D3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.