Läs mer
Imidaprilat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidaprilat |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O6/c1-11(15(22)21-14(17(25)26)10-20(2)18(21)27)19-13(16(23)24)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,19H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,13-,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 377.1587 |
| Procent renhet | >95% |