Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol, 90%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol |
| CAS | 82090-52-6 |
| Molekylformel | C8H8N2O |
| MDL-nummer | MFCD06797471 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | OCC1=CN2C=CC=CC2=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Procent renhet | 90% |