Läs mer
imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmetanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10289712
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10289712 1 g 1g
10719413 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31309DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 82090-52-6
Molekylformel C8H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 148.17
MDL-nummer MFCD06797471
InChI-nyckel ROPHYEIJSUUKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethanol, imidazo 1,2-a pyridine-2-methanol, h-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, imidazo 1,2-a-pyridin-2-ylmethanol, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethan-1-ol, imidazo 1,2-a pyridine-2-ylmethanol
PubChem CID 2795540
LEDER OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn {imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}metanol
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%