Läs mer
imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmetanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10719413
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10719413 250 mg 250mg
10289712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10719413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31309CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 82090-52-6
Molekylformel C8H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 148.17
MDL-nummer MFCD06797471
InChI-nyckel ROPHYEIJSUUKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethanol, imidazo 1,2-a pyridine-2-methanol, h-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, imidazo 1,2-a-pyridin-2-ylmethanol, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethan-1-ol, imidazo 1,2-a pyridine-2-ylmethanol
PubChem CID 2795540
LEDER OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-2-ylmetanol
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%