Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10269562
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10269562 250 mg 250mg
10730154 1 g 1g
10401934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10269562 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33109CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 132213-07-1
Molekylformel C8H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 148.165
InChI-nyckel IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7060530
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-6-ylmetanol
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%