Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 148.16 |
| Procent renhet | 97% |