Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol |
| CAS | 896139-85-8 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c10-6-1-3-9-4-2-8-7(9)5-6/h1-5,10H |
| LEDER | Oc1ccn2ccnc2c1 |
| IUPAC-namn | imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vikt | 134.048 |