Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carbaldehyde |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 146.15 |
| Procent renhet | 97% |